N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
J63214.14EA
136
EUR
J63214.14
J63214.22
J63214.06
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride ACS
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Used for Colourimetric determination of sulfonamide in blood
Formule:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259,18 g/mol Smeltpunt: 191…199 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012556 CAS-nummer: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |