VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Leverancier: VWR
VWR®
609-0190EA 48.9 EUR
609-0190
VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Timers Digitale timers
Deze éénkanaals timer is omschakelbaar tussen 19 uur, 59 minuten en 99 minuten, 59 seconden en beschikt over een 3-toetsbediening voor gebruiksgemak.
  • Telrichting: Op neer
  • Geheugen voor laatste keer instellen
  • Hoorbaar alarm; toont de verstreken tijd na het aftellen
Certificaten: Kalibratiecertificaat en individueel serienummer. Deze elektronische timers zijn getest en gekalibreerd in een exclusief drievoudig geaccrediteerd/geregistreerd ISO/IEC 17025:2005, A2LA geaccrediteerd laboratorium (Cert #2448.01), tegen apparatuur waarvan de kalibratie herleidbaar is naar NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met opklapbare standaard, zakklem en magnetische achterkant. Bevat een verklaring van traceerbaarheid die de nauwkeurigheid voor NIST aangeeft.