2'-Hydroxyacetophenone
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0042.13EA 785 EUR
PROOMM0042.13
2'-Hydroxyacetophenone
2'-Hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kookpunt: 213 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041829
CAS-nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0