Diisopropylether ≥99.0% stabilised
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
TCIAI0172-500MLEA 23.1 EUR
TCIAI0172-500ML
Diisopropylether ≥99.0% stabilised
Diisopropylether
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 68°C
Smeltpunt: -60°C
Vlampunt: -28°C
MDL-nummer: MFCD00008880
CAS-nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %