De Direct-Q®-serie van systemen biedt de gebruiker een eenvoudige en flexibele oplossing voor benodigd puur en ultrapuur water, rechtstreeks vanaf een drinkwatervoorziening. De gebruiker heeft toegang tot ultrapuur water voor kritische toepassingen, en puur water voor minder kritische toepassingen zoals het algemeen reinigen van glasproducten of de laatste spoelbeurt - met hetzelfde systeem. De hoge kwaliteit van ultrapuur water geproduceerd door Direct-Q®-systemen is geschikt voor toepassingen zoals de productie van mobiele fase voor chromatografische scheiding; het voorbereiden van blanco monsters en standaardoplossingen voor spectrofotometrie, spectroscopie of andere analytische technieken; en het voorbereiden van buffers voor biochemische experimenten.
Voor de productie van water van type I en type III.
- Een geïntegreerde timer maakt het mogelijk om gedurende een specifieke tijd water van type I af te tappen. Het systeem schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde tijd is verstreken
- In geval van een plotselinge daling in de kwaliteit van het geproduceerde water gaat er een alarm af
- De waterkwaliteitsparameters (weerstand of geleidbaarheid, temperatuur) worden weergegeven op een kleurendisplay
- Het onderhoud bestaat simpelweg uit het één of twee keer per jaar vervangen van deze patroon
De Direct-Q®-serie van systemen biedt de gebruiker een eenvoudige en flexibele oplossing voor benodigd puur en ultrapuur water, rechtstreeks vanaf een drinkwatervoorziening. De gebruiker heeft toegang tot ultrapuur water voor kritische toepassingen, en puur water voor minder kritische toepassingen zoals het algemeen reinigen van glasproducten of de laatste spoelbeurt - met hetzelfde systeem.
Past perfect in de laboratoriumomgeving; de veelzijdige externe dispenser kan tot twee meter van de Direct-Q®-waterzuiveringseenheid worden geplaatst. De gebruiker moet desgewenst het vrijstaande of het aan de wand gemonteerde model selecteren. Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat ze beide een welkome aanvulling van het laboratorium zijn, zodat medewerkers zich op het onderzoek kunnen blijven concentreren terwijl precies waar nodig ultrapuur water wordt geleverd. Direct-Q®-systemen zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerde dispenser voor gebruik op het werkblad.
Het ontwerp van Direct-Q®-systemen die op het werkblad worden geïnstalleerd, is ook aangepast aan de hoogte en de vorm van veelgebruikte soorten laboratoriumglaswerk.
Direct-Q®-systemen zijn ook leverbaar met een ingebouwde 185/254 nm UV-lamp om het niveau van organische stoffen voor kritische toepassingen te verminderen. Water met lage TOC biedt belangrijke voordelen voor HPLC-gebruikers, zoals een hogere gevoeligheid en langere levensduur van de kolom. Met dezelfde UV-lamp worden ook bacteriën vernietigd.
Kwaliteitswaarden voor puur (type III) productwater (in normale bedrijfsomstandigheden):
Afwijzing van ionen >96%
Organische afwijzing voor MW >200 >99%
Afwijzing van bacteriën en deeltjes >99%
Kwaliteitswaarden voor puur (type III) productwater (in normale bedrijfsomstandigheden):
Afwijzing van ionen >96%
Organische afwijzing voor MW >200 >99%
Afwijzing van bacteriën en deeltjes >99%
Bestelinformatie: geleverd met Direct-Q® hoofdsysteem. Gelieve appart te bestellen: een Millipak® Express of een BioPak®-eindfilter, een tank beluchtingsfilter en SmartPak™ DQ3 (voor Direct-Q® 5 UV) of DQ8 (voor Direct-Q® 8 UV) patronen.
Bestelinformatie: geleverd met Direct-Q® hoofdsysteem. Gelieve appart te bestellen: een Millipak® Express of een BioPak®-eindfilter, een tank beluchtingsfilter en SmartPak™ DQ3 (voor Direct-Q® 5 UV) of DQ8 (voor Direct-Q® 8 UV) patronen.
Opgelet: Deeltjes, bacteriën, endotoxinen (pyrogenen), RNases, DNasen waarden zijn aangegeven met Millipak® Express of met BioPak® als eindfilter.
* Enkel beschikbaar in Nederland.
** Enkel beschikbaar in België.