Koper(I)oxide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14436.0EEA 185 EUR
A14436.0E A14436.36
Koper(I)oxide ≥97%
Koper(I)oxide
Formule: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Kookpunt: 1800 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 1235 °C
Dichtheid: 6,0
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010974
CAS-nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694