Hybridisatieoven, HM-4000 Multidizer
Leverancier: Analytik Jena
732-4316EA 7620 EUR
732-4316
Hybridisatieoven, HM-4000 Multidizer
Ovens Hybridisatieovens
De Multidizer oven kent meerdere bewegingsopties en is uitgerust met zowel een draaiwiel (in de onderste kamer) als een heen en weer bewegende schudplaat (de bovenste kamer). Optioneel kan er een trilschudplaat en/of schudplaat met cirkelbeweging worden gebruikt. Hierin kunnen verschillende containers worden geplaatst, voor gevarieerd gebruik. De onderste kamer van deze oven is hetzelfde als bij de HB-1000 en functioneert onafhankelijk van de bovenste kamer.
  • Nauwkeurige temperatuur- en toerentalregeling
  • De mogelijkheid om dynamisch te mengen is ideaal voor het creëren van de optimale voorwaarden die nodig zijn voor cDNA library screenings, primer synthese en nucleïnezuur hybridisatie
  • Het roestvrijstalen interieur is eenvoudig te reinigen
Lower chamber- heating element: 1250 W
Lower chamber- temperature range: Ambient +10...99.9 °C
Lower chamber- variable speed: 10 - 15 min⁻¹
Upper chamber - carousel: 12 - 20 min⁻¹
Upper chamber - heating element: 500 W
Upper chamber - orbital tray, motorised: 1 - 30 min⁻¹
Upper chamber - shaker tray speed (cycles/min): 54 - 106
Upper chamber - temperature range: Ambient +10...80 °C