- Startpagina
- VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Horizontaal elektroforesesysteem
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Horizontaal elektroforesesysteem
Leverancier: Avantor
700-0154EA
0
EUR
VWRI700-0154
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Horizontaal elektroforesesysteem
Het kuroGEL Maxi-Plus 25 horizontale gel-elektroforeseapparaat is ideaal voor analysen van nucleïnezuren met grote doorvoer. Het grote gelreservoir van 25×30 cm is ideaal voor technieken met een grote doorvoer, zoals HLA-typebepaling en de screening van PCR-producten.
- Kammen die compatibel zijn met een meerkanaalspipet, zorgen ervoor dat monsters snel en eenvoudig kunnen worden geladen vanuit 96-wells en 384-wells platen
- Bufferrecirculatiepoorten kunnen worden aangesloten op een peristaltische pomp voor bufferrecirculatie tijdens de elektroforese, om de pH van de buffer gelijk te houden en de vorming van ionische gradiënten te voorkomen
- Gekleurde laadstrips, voor gemakkelijk terugvinden van de wells tijdens het laden
- De geldrager van UV-transparant acryl zorgt ervoor dat de gebruiker de gel op de transilluminator kan verwerken zonder het risico te lopen van blootstelling aan het gevaarlijke ethidiumbromide
- Handgrepen aan de uiteindes voor een veilig en eenvoudig transport binnen het laboratorium
Gelreservoir met verwijderbare gietbak, 2×1,0 mm dikke kammen met elk 26 monsters, gekleurde laadstrips en bufferrecirculatiepoorten
Kammen voor kuroGEL Maxi Plus 25
De kammen zijn kleurgecodeerd en in hoogte verstelbaar, waardoor volledige controle over het laadvolume en de welldiepte wordt verkregen bij een maximale doorvoer van 624 monsters. Er kunnen 12 kammen worden geplaatst met tussenafstanden van 2 cm voor een snelle scheiding van meerdere monsters bij een grote doorvoer.
4 kammen per geldrager mogelijk, beschikbare diktes 1; 1,5 en 2 mm, 26 tot 52 stalen per kam.
De kammen zijn kleurgecodeerd en in hoogte verstelbaar, waardoor volledige controle over het laadvolume en de welldiepte wordt verkregen bij een maximale doorvoer van 624 monsters. Er kunnen 12 kammen worden geplaatst met tussenafstanden van 2 cm voor een snelle scheiding van meerdere monsters bij een grote doorvoer.
4 kammen per geldrager mogelijk, beschikbare diktes 1; 1,5 en 2 mm, 26 tot 52 stalen per kam.
Toebehoren voor kuroGEL Maxi Plus 25
Gietopties: gietschotjes met integrale siliconenafdichtingen sluiten de gelbak effectief af zonder dat er tape nodig. Super Seals uit silicone van 25 cm lang bieden volledige veelzijdigheid bij het gieten, omdat de gellengte kan worden aangepast aan de persoonlijke eisen van de gebruiker.
Gekleurde laadstrips (optioneel) helpen bij de visualisatie tijdens het laden van de gel. Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren voor eenvoudige visualisatie van monsters die zijn gemengd met kleurstoffen zoals broomfenol en xyleencyanol. Elke kleurenstrip heeft een zelfklevende achterkant waarmee deze eenvoudig bij iedere toepassing kan worden aangebracht en worden verwijderd.
Gelscheppen (optioneel) zijn ideaal om de gels veilig en eenvoudig over te brengen van het kleurings- of ontkleuringsreservoir naar een transilluminator of een vergelijkbaar oppervlak.
Gietopties: gietschotjes met integrale siliconenafdichtingen sluiten de gelbak effectief af zonder dat er tape nodig. Super Seals uit silicone van 25 cm lang bieden volledige veelzijdigheid bij het gieten, omdat de gellengte kan worden aangepast aan de persoonlijke eisen van de gebruiker.
Gekleurde laadstrips (optioneel) helpen bij de visualisatie tijdens het laden van de gel. Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren voor eenvoudige visualisatie van monsters die zijn gemengd met kleurstoffen zoals broomfenol en xyleencyanol. Elke kleurenstrip heeft een zelfklevende achterkant waarmee deze eenvoudig bij iedere toepassing kan worden aangebracht en worden verwijderd.
Gelscheppen (optioneel) zijn ideaal om de gels veilig en eenvoudig over te brengen van het kleurings- of ontkleuringsreservoir naar een transilluminator of een vergelijkbaar oppervlak.
*compatibel met meerkanaalspipet
New Product
Tijdelijke aanbieding
Bepaalde onderstaande artikelen staan in promotie
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar technical.service.be@vwr.com
Gelieve de certificaatdetails in te voeren.
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart