Bromothymol blue 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
87797.180EA
49.4
EUR
87797.180
Bromothymol blue 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Bromothymol blue
Bestelinformatie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S MW: 624,39 g/mol Kookpunt: 152 °C Smeltpunt: –61 °C Vlampunt: 58 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005872 CAS-nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 UN: 2265 ADR: 3,III |