Tween® 80 10% in aqueous solution
Leverancier: G Bioscienes
DG013EA 256 EUR
DG013
Tween® 80 10% in aqueous solution
Tween® 80
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00082107
CAS-nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9