Ammonium iron(II) sulphate 0.056 mol/l (0.056 N) in aqueous solution
Leverancier: Bernd Kraft
KRAF20709.2100EA 65.1 EUR
KRAF20709.2100 KRAF20709.3100
Ammonium iron(II) sulphate 0.056 mol/l (0.056 N) in aqueous solution
Ammonium iron(II) sulphate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051039
CAS-nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8