Veiligheidsbloedlancetten, VITREX® STERILANCE® Lite II
VITREX® STERILANCE®
233-0136EA 15.9 EUR
MODU378113
Veiligheidsbloedlancetten, VITREX® STERILANCE® Lite II
Veiligheidslancetten voor bloedglucosetests en andere in-vitro diagnostische tests.
  • De naald is voor en na gebruik volledig afgeschermd
  • Vooraf geladen ontwerp met knopbediening
  • Voor eenmalig gebruik
  • Gesteriliseerd met behulp van gammastraling
  • Hoogwaardige, ultrascherpe naald met drie afschuiningen, snelle penetratie
  • Verscheidenheid aan puntconfiguraties en penetratiediepten voor het voldoen aan de eisen voor de meeste capillaire bloedafnamen
A variety of point configurations and penetration depths suit most capillary blood requirements.