Koper(II)acetaat monohydraat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
84843.230EA 57.6 EUR
84843.230
Koper(II)acetaat monohydraat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Koper(II)acetaat monohydraat
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Smeltpunt: 115 °C
Dichtheid: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149570
CAS-nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 98.0 - 102.0 %
Insolubility in water (5 %) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 100 ppm