4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Leverancier: ACCUSTANDARD
Waarschuwing
ACCUB-003NEA 38.9 EUR
ACCUB-003N
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Kookpunt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 90…91 °C
Dichtheid: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000100
CAS-nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6