VWR® VisiLight® LED200, koudlichtbron
Leverancier: VWR
VWR® VisiLight®
631-1085EA 951 EUR
631-1085
VWR® VisiLight® LED200, koudlichtbron
Lampen Koudlichtbronnen
Deze krachtige LED-bron van 14 W geeft een zuiver wit licht (6300 K).
  • Helderheidsregeling
  • Verlichting (op 100 mm): 70.000 lux
  • Dubbele zwanenhals lichtgeleider (L = 500 mm)
B×D: 120×200 mm
Gewicht: 4,1 kg
Leveringsinformatie: Geleverd met een multi adapter stekker (EU, UK).