Bathocuproin 0,5 g/l in aqueous solution
Leverancier: Bernd Kraft
KRAF05846.6000EA
0
EUR
KRAF05846.6000
Bathocuproin 0,5 g/l in aqueous solution
Bathocuproin
Formule:
C₂₆H₂₀N₂ MW: 360,46 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00004972 CAS-nummer: 4733-39-5 EINECS: 225-240-5 |