Victoria blue B, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO190190250EA 47.6 EUR
ACRO190190250 ACRO190191000
Victoria blue B, pure
Victoria blue B
Formule: C₃₃H₃₂ClN₃
Smeltpunt: 206 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011878
CAS-nummer: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)