Pilocarpine nitrate
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP503EA 449 EUR
PROOBP503
Pilocarpine nitrate
Pilocarpine nitrate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₅
MDL-nummer: MFCD00078497
CAS-nummer: 148-72-1
EINECS: 205-723-7