Bathocuproin sulphonate disodium salt
Leverancier: Molekula
MOLEM15611838EA 0 EUR
MOLEM15611838
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Bathocuproin sulphonate disodium salt
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
MDL-nummer: MFCD00011679
CAS-nummer: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7