Bathocuproin ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22841.03EA 94.6 EUR
B22841.03 B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Formule: C₂₆H₂₀N₂
MW: 360,46 g/mol
Smeltpunt: 279…285 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004972
CAS-nummer: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5