1-Furfurylpyrrole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAF0700-5GEA 128 EUR
TCIAF0700-5G
1-Furfurylpyrrole ≥98.0%
1-Furfurylpyrrole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18
Kookpunt: 79°C
Vlampunt: 93°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00010080
CAS-nummer: 1438-94-4
EINECS: 215-876-1
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/38/28969238.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %