Tetrazolium violet ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A16008.06EA 173 EUR
A16008.06 A16008.14 A16008.03
Tetrazolium violet ≥98%
Tetrazolium violet
Formule: C₂₃H₁₇ClN₄
MW: 384,87 g/mol
Smeltpunt: 247…249 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011875
CAS-nummer: 1719-71-7
EINECS: 217-008-7