2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B25741.03EA 190 EUR
B25741.03
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₇H₂₂N₆O₂
MW: 342,40 g/mol
Smeltpunt: 171…174 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00272422
CAS-nummer: 93438-27-8