3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H50939.03EA 314 EUR
H50939.03 H50939.MD
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08061079
CAS-nummer: 902836-93-5