1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L17527.06EA
135
EUR
L17527.06
L17527.03
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,3 g/mol Smeltpunt: 149…151 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00076999 CAS-nummer: 84358-13-4 |