Nicotinamidine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine-3-carboximidamide MonohydrochloridePyridine-3-carboximidamide hydrochloride3-Amidinopyridine hydrochloride3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride3-Amidinopyridinium chloride
B20406.03EA 46.8 EUR
B20406.03 B20406.06
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Nicotinamidine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Smeltpunt: 187…189 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00054326
CAS-nummer: 7356-60-7