2-(Methylthio)thiazole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAM1712-5GEA
38.5
EUR
TCIAM1712-5G
TCIAM1712-25G
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0%
2-(Methylthio)thiazole
Formule:
C₄H₅NS₂ MW: 131,21 g/mol Kookpunt: 62°C Vlampunt: 91°C |
MDL-nummer:
MFCD00858981 CAS-nummer: 5053-24-7 |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |