(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B20569.06EA 167 EUR
B20569.06 B20569.03 ABCRAB126567.0005
(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid ≥97%
(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Smeltpunt: 101…103 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00052112
CAS-nummer: 95735-63-0