Ethyl hippurate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
B24765.14EA 134 EUR
B24765.14 B24765.06
Ethyl hippurate ≥98%
Ethyl hippurate
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,23
Smeltpunt: 58…60 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00026890
CAS-nummer: 1499-53-2