3-(Boc-amino)-3-(2-fluorophenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
L19804.03EA 160 EUR
L19804.03 L19804.MD
3-(Boc-amino)-3-(2-fluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(Boc-amino)-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Smeltpunt: 142…144 °C
MDL-nummer: MFCD02090698
CAS-nummer: 284493-56-7
EINECS: 000-000-0