3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
B24154.22EA 52.5 EUR
B24154.22
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate
Formule: C₇H₄Na₂O₅S·1H₂O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149379
CAS-nummer: 14995-40-5
EINECS: 239-081-4