2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21600.0025EA 38.3 EUR
8.21600.9999 8.21600.0025
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Formule: C₇H₉NO₅S
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00040590
CAS-nummer: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 274 - 277 °C
Molar Mass 219.22 g/mol