4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L03743.MDEA
66.5
EUR
L03743.MD
L03743.06
L03743.03
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Formule:
C₁₂H₁₂N₄ MW: 212,26 g/mol Smeltpunt: ∼ 245 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00041892 CAS-nummer: 538-41-0 EINECS: 208-690-7 ADR: 6.1,III |