N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
H27713.03EA
64.6
EUR
H27713.03
H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Formule:
C₁₄H₂₁NO₃ MW: 251,3 g/mol Smeltpunt: 94…96 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00216472 CAS-nummer: 106454-69-7 |