3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, Supelco®
Leverancier: Merck
32731-10MGEA 363 EUR
32731-10MG
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, Supelco®
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₈H₉N₃O₃
MDL-nummer: MFCD01679715
CAS-nummer: 3572-44-9