Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM1353-5GEA 72.6 EUR
TCIAM1353-5G TCIAM1353-25G
Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0%
Methyl-5-methylsalicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1700 g/mol
Kookpunt: 242°C
Vlampunt: 108°C
MDL-nummer: MFCD00016485
CAS-nummer: 22717-57-3
EINECS: 245-173-5
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/53/28975353.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %