1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B22218.06EA 139 EUR
B22218.06 B22218.03
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol ≥98%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Smeltpunt: 30…33 °C
MDL-nummer: MFCD02683085
CAS-nummer: 88462-65-1