2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
TCIAT1534-1GEA
891
EUR
TCIAT1534-1G
TCIAT1534-100MG
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0%
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene
Formule:
C₁₈H₂₉NO Smeltpunt: 168°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00008817 CAS-nummer: 24973-59-9 EINECS: 246-553-3 |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 167.0 to 171.0 deg-C |