4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonamide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B21683.03EA 85.8 EUR
B21683.03
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonamide ≥97%
4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀ClNO₂S
Smeltpunt: 190…192 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00275263
CAS-nummer: 219689-73-3