Copper(II) wolframate ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
40217.30EA 462 EUR
40217.30 40217.18
Copper(II) wolframate ≥99.5%
Copper(II) wolframate
Formule: CuO₄W
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016067
CAS-nummer: 13587-35-4
EINECS: 237-022-7