Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide ≥99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
43419.14EA
1020
EUR
43419.14
43419.06
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide ≥99.99%
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide
Precursor for TaN
Formule:
C₁₆H₃₉N₄Ta MW: 468,48 g/mol Kookpunt: 90 °C (0,1 mmHg) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02684506 CAS-nummer: 169896-41-7 ADR: 4.3,II |