Nickel(II) wolframate ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 100 ppm Co)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
41826.14EA
180
EUR
41826.14
41826.22
Nickel(II) wolframate ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 100 ppm Co)
Nickel(II) wolframate
Formule:
NiO₄W MW: 306,53 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016268 CAS-nummer: 14177-51-6 EINECS: 238-032-4 |