Calmagite
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B21482.22EA
416
EUR
B21482.22
B21482.14
B21482.06
Calmagite
Calmagite
Formule:
C₁₇H₁₄N₂O₅S MW: 358,37 g/mol Smeltpunt: >330 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011656 CAS-nummer: 3147-14-6 EINECS: 221-563-0 |