5-Nitro-3-picoline ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H31683.06EA 280 EUR
H31683.06
5-Nitro-3-picoline ≥97%
5-Nitro-3-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Smeltpunt: 94…98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04114214
CAS-nummer: 6960-20-9
ADR: 6.1,III