3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22381.06EA 141 EUR
B22381.06 B22381.03
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 96%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,26 g/mol
Smeltpunt: 50…54 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00831780
CAS-nummer: 39911-29-0