Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A13814.03EA 45 EUR
A13814.03 A13814.06
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,24 g/mol
Smeltpunt: 124…128 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051948
CAS-nummer: 2199-46-4