4-Methyloctanoic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
Synoniemen: 4-methylcaprylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16104.0025EA 360 EUR
8.16104.0025
4-Methyloctanoic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Methyloctanoic acid
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051938
CAS-nummer: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 292 - 293 °C
Flash Point 99 °C
Density 0.904 - 0.914 g/cm3 (20 °C)