4-Bromo-1-butyne ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H53367.06EA 130 EUR
H53367.06 H53367.14
4-Bromo-1-butyne ≥97%
4-Bromo-1-butyne
Formule: C₄H₅Br
MW: 132,99 g/mol
Kookpunt: 110 °C
Dichtheid: 1,417
Vlampunt: 24 °C (75 °F)
MDL-nummer: MFCD10000883
CAS-nummer: 38771-21-0
ADR: 3,III