D-Phenylalaninol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L09697.MDEA
21.6
EUR
L09697.MD
L09697.03
D-Phenylalaninol ≥98%
D-Phenylalaninol
Formule:
C₉H₁₃NO MW: 151,2 g/mol Smeltpunt: 89…94 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064298 CAS-nummer: 5267-64-1 EINECS: 226-086-1 UN: 3259 ADR: 8,III |