Lead zirconium titanium oxide (∼30 wt% Oxide) polymeric precursor
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
39758.30EA
1860
EUR
39758.30
39758.09
39758.18
Lead zirconium titanium oxide (∼30 wt% Oxide) polymeric precursor
Lead zirconium titanium oxide
Used in piezoelectric devices and electro-optic devices
Formule:
PbZr(1-x)TixO₃ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00212270 CAS-nummer: 12626-81-2 EINECS: 235-727-4 ADR: 3,III |